Fontos dokumentumok
57609-U
Supelco
Empty Rezorian Tube Kit with PE frits
volume 1 mL, luer plugs and caps included, pk of 50
Szinonimák:
empty Rezorian cartidge, 3 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41115724
NACRES:
NB.21
kiszerelés
pk of 50
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
térfogat
1 mL
alkalmazás(ok)
food and beverages
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)