ABC299
Anti-FFAR2 Antibody/GPR43
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
Free fatty acid receptor 2, G-protein coupled receptor 43, FFAR2/GPR43
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
rat
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
human (based on 100% sequence homology), mouse
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... FFAR2(2867)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected FFAR2/GPR43 in mouse kidney and mouse liver tissue.
Minőség
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected FFAR2/GPR43 in 10 µg of CHEM-1 cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1