Fontos dokumentumok
217484
AmberChrom™ 50WX4 Ion Exchange Resin
hydrogen form, 200-400 mesh, cationic
About This Item
Javasolt termékek
product name
AmberChrom™ 50WX4 hydrogen form, 200-400 mesh, Cation Exchange Resin
Minőségi szint
leírás
cross-linkage 2%
cross-linkage 4%
form
beads
nedvesség
64-72%
technika/technikák
LPLC: suitable
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
mátrix aktív csoport
sulfonic acid functional group
részecskeméret
200-400 mesh
kapacitás
1.1 meq/mL by wetted bed volume
elválasztástechnika
cation exchange
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)