Fontos dokumentumok
57309
SPME fiber assembly Polydimethylsiloxane (PDMS)
df 30 μm(PDMS, needle size 24 ga, for use with autosampler
About This Item
Javasolt termékek
material
fused silica fiber
plain yellow hub
Minőségi szint
tűméret
24 ga
kiszerelés
pkg of 3 × ea
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
30 μm (PDMS)
7 μm (PDMS)
technika/technikák
solid phase microextraction (SPME): suitable
szál H
1 cm
mátrix aktív csoport
PDMS coating
alkalmazás(ok)
food and beverages
kompatibilitás
for analyte group volatiles (MW 80-500)
for use with autosampler
környezetbarátabb alternatív kategória
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
609.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
321 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Chromatograms
suitable for GC, application for SPMETudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.