Fontos dokumentumok
57295-U
SPME Fiber Assembly
CAR/PDMS, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 85 μm
Szinonimák:
Carboxen/PDMS SPME fiber assembly
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
SPME fiber assembly Carboxen/Polydimethylsiloxane (CAR/PDMS), df 85 μm(CAR/PDMS, needle size 23 ga, StableFlex, for use with autosampler
material
StableFlex fiber
plain light blue hub
Minőségi szint
tűméret
23 ga
kiszerelés
pkg of 3 ea
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
85 μm (CAR/PDMS)
technika/technikák
solid phase microextraction (SPME): suitable
szál H
1 cm
mátrix aktív csoport
CAR/PDMS coating
alkalmazás(ok)
food and beverages
kompatibilitás
(For gasses and low molecular weight compounds (MW 30 - 225).)
for use with autosampler
környezetbarátabb alternatív kategória
, Aligned
Általános leírás
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
High performance, reliability, and reproducibility of HS-SPME in combination with GC/MS for the determination of VOCs in water was proven in an interlaboratory trial. The new ISO 17943 using HS-SPME is an improvement on existing official methods for this determination in terms of sensitivity and selectivity.