Fontos dokumentumok
57266
Supelco
Visiprep Manifold Cover (flow control valves and gasket included)
for use with DL (Disposable Liner), 24-port model
Szinonimák:
TOP PLATE W/FLOW CONTROL VALVES, 24 PORT VISIPREP-DL
About This Item
UNSPSC kód:
12000000
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
Minőségi szint
alkalmazás(ok)
food and beverages
kompatibilitás
for use with DL (Disposable Liner), 24-port model
Lábjegyzet
Included with Visiprep DL 24-port Vacuum Manifold (57265)
Jogi információk
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)