Fontos dokumentumok
57254
Supelco
Visiprep Manifold Replacement Gasket
for use with 24-port model (standard and DL), pk of 2
Szinonimák:
REPL. GASKET PK/2 FOR 24 PORT VACUUM MANIFOLD
About This Item
UNSPSC kód:
12000000
kiszerelés
pk of 2
Minőségi szint
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
alkalmazás(ok)
food and beverages
kompatibilitás
for use with 24-port model (standard and DL)
Általános leírás
Visiprep Manifold Replacement Gasket is an accessory for use with 24-port Visiprep solid-phase extraction manifold.
Jogi információk
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)