Merck
57160-U
Supelco
Preppy 12-Port Vacuum Manifold
Szinonimák:
12 port SPE cartidge tube vacuum manifold
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.21
termékcsalád
Preppy
Minőségi szint
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
alkalmazás(ok)
food and beverages
Általános leírás
The Preppy manifold is our simplest and most economical manifold. It too enables the analyst to simultaneously prepare up to 12 samples. It consists of a chemical-resistant cover and gasket, a glass basin, a vacuum release vent, 12 individual control valves with knurled tops, and stainless steel solvent guide needles.
Two optional collection racks are available; one holds both 2 and 4 mL autosampler vials, and the other holds 15 and 20 mL vials. An optional vacuum gauge/bleed valve assembly can be installed to allow precise control of the vacuum used with the Preppy manifold.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)