57028
Visiprep™ Manifold Flow Control Valve
for use with DL (Disposable Liner) 12- and 24-port models, pk of 2
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
Visiprep™
Minőségi szint
kiszerelés
pk of 2
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
alkalmazás(ok)
food and beverages
kompatibilitás
for use with DL (Disposable Liner) 12- and 24-port models
Általános leírás
Alkalmazás
Visiprep™ manifold flow control valve may also be used for solid phase extraction experiments(SPE) in the determination of biogenic amines in wine samples using high-performance liquid chromatography coupled with fluorescence detector (HPLC).
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)