Merck
57032
Supelco
Visiprep Manifold Flow Control Valve
for use with standard 12- and 24-port models, pk of 2
Szinonimák:
V.M.FLOW CONTROL VALVES 2/PK
About This Item
UNSPSC kód:
12000000
termékcsalád
Visiprep
Minőségi szint
kiszerelés
pk of 2
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
alkalmazás(ok)
food and beverages
kompatibilitás
for use with standard 12- and 24-port models
Általános leírás
Flow control valve can help in manipulating flow through each tube by rotating individual screw-valves built into the cover.
Jogi információk
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)