Fontos dokumentumok
57031-U
Supelco
Visiprep Manifold Cover (flow control valves and gasket included)
for use with standard, 12-port model
Szinonimák:
V.M.COVER W/12 CONTROL VALVES AND GASKET
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.21
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
alkalmazás(ok)
food and beverages
kompatibilitás
for use with standard, 12-port model
Lábjegyzet
Included with Visiprep 12-port Vacuum Manifold (57030-U)
Jogi információk
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)