Fontos dokumentumok
57087
Supelco
Supelclean LC-Alumina-N SPE Tube
bed wt. 2 g, volume 6 mL, pk of 30
About This Item
UNSPSC kód:
41115712
material
polypropylene tube
Minőségi szint
termékcsalád
Supelclean
összetétel
bed wt., 2 g
kiszerelés
pk of 30
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
térfogat
6 mL
matrix
Alumina for Neutral pH (∼6.5) Brockman Act I base material
mátrix aktív csoport
Alumina phase
részecskeméret
60-325 mesh
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
normal phase
Általános leírás
Supelclean LC-Alumina-N SPE Tube is used to adsorb moderately polar to polar compounds from nonaqueous samples.
Jogi információk
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 2
1 of 2
Cikkek
Analyze Shuanghuang Lian oral liquid using Discovery® HS C18 HPLC column per Chinese Pharmacopeia 2020. Quantify baicalin, chlorogenic acid, and forsythin with high accuracy.
Analyze Xiaoer Chiqiao Qingre granules for geniposide and forsythin using Discovery® HS C18 column and Supelclean™ LC-Alumina-N SPE.