Fontos dokumentumok
57217
Supelco
Supelclean ENVI-Chrom P SPE Bulk Packing
pkg of 50 g
About This Item
UNSPSC kód:
41115712
kiszerelés
pkg of 50 g
Minőségi szint
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
külső felület
900 m2/g
Mátrix
styrene/divinylbenzene
mátrix aktív csoport
polystyrene-divinylbenzene phase
átmérő
80-160 μm
pórusméret
20-300 Å
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
Styrene/divinyl benzene co-polymer
Retention Mechanism: Reversed-phase or Adsorption
Sample Matrix Compatibility: Aqueous solutions
  • Particle Size: 80-160 μm; Spherical Shape; Pore Size: 110- 175Å; Surface Area: 900m2/g
  • Highly crosslinked, neutral, specially cleaned styrenedivinylbenzene resin used to retain hydrophobic compounds with some hydrophilic functionality under reversed phase conditions
  • Highly resistant to extreme pH conditions
  • Typical applications include aromatics and phenolic compounds from aqueous sample matrices
  • Used for priority pollutant phenols from aqueous samples
Jogi információk
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.