Fontos dokumentumok
57205
Supelco
Supelclean LC-NH2 SPE Bulk Packing
pkg of 100 g
About This Item
EC-szám:
UNSPSC kód:
41115712
termékcsalád
Supelclean
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 100 g
a címkézés mértéke
5% C loading
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
külső felület
475 m2/g
Mátrix
silica gel base material (irregularly shaped)
mátrix aktív csoport
amino bonding
aminopropyl
részecskeméret
45 μm
pórusméret
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
pKa 
9.8
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
normal phase
Általános leírás
LC-NH2 (aminopropyl) normal phase Supelclean SPE tubes may be used to extract moderately polar to polar analytes from nonaqueous samples.
Jogi információk
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>464.0 °F
Lobbanási pont (C)
> 240 °C
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)