Fontos dokumentumok
57083-U
Supelco
Supelclean LC-Alumina-A SPE Tube
bed wt. 2 g, volume 6 mL, pk of 30
About This Item
UNSPSC kód:
41115712
NACRES:
NB.21
material
polypropylene tube
Minőségi szint
összetétel
bed wt., 2 g
kiszerelés
pk of 30
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
térfogat
6 mL
Mátrix
Alumina for acidic pH (~5); Brockmann Act. I base material
mátrix aktív csoport
Alumina phase
részecskeméret
60-325 mesh
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
normal phase
Jogi információk
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)