Fontos dokumentumok
57035-U
Supelco
SPE Manifold Gauge/Bleed Valve
for use with Visiprep 12-port and 24-port models
Szinonimák:
V.M.VACUUM GAUGE AND VALVE
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.21
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
Minőségi szint
alkalmazás(ok)
food and beverages
kompatibilitás
for use with Visiprep 12-port and 24-port models
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)