Fontos dokumentumok
57128
Supelco
Supelclean ENVI-Carb SPE Tube
bed wt. 2 g, volume 12 mL, pk of 20
About This Item
UNSPSC kód:
41115712
Anyagok
polypropylene tube
Minőségi szint
termékcsalád
Supelclean
összetétel
bed wt., 2 g
kiszerelés
pk of 20
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
külső felület
100 m2/g
térfogat
12 mL
mátrix aktív csoport
carbon phase
részecskeméret
120-400 mesh
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
Graphitized Non-Porous Carbon
Retention Mechanism: Reversed-phase
Sample Matrix Compatibility: Aqueous solutions (drinking, ground, waste water)
  • Surface area: 100m2/g; Particle Sz.:120/400 mesh
  • Extreme affinity for organic polar and non-polar compounds from both non-polar and polar matrices when used under reversed-phase conditions
  • Carbon surface comprised of hexagonal ring structures, interconnected and layered into graphitic sheets
  • Non-porous nature of the carbon phase allows for rapid processing, adsorption does not require analyte dispersion into solid phase pores
  • Independent investigators have found ENVI-Carb extremely useful for the rapid sample preparation of over 200 pesticides from various matrices including ground water, fruits and vegetable
Jogi információk
ENVI-Carb is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)