Fontos dokumentumok
51661-U
Ascentis® Express 90Å C8 (2 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 2.1 mm UHPLC Column
Szinonimák:
Core-shell (SPP) Fused Core C8 HPLC column
About This Item
Javasolt termékek
product name
Ascentis® Express C8, 2 μm UHPLC Column, 2 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L7
termékcsalád
Ascentis®
Jellemzők
endcapped
gyártó/kereskedő neve
Ascentis®
kiszerelés
1 ea of
parameter
1000 bar max. pressure (14500 psi)
60 °C temp. range
technika/technikák
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
H × belső átmérő
15 cm × 2.1 mm
külső felület
120 m2/g
szennyeződések
<5 ppm (metals)
matrix
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
mátrix aktív csoport
dimethyloctyl phase
részecskeméret
2 μm
pórusméret
90 Å pore size
pH
2-9
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
When a C18 doesn′t give the desired separation, or your sample contains compounds that are known to be difficult to retain or resolve on a C18, consider changing to an Ascentis® Express C8 column.