324788
DAPK Inhibitor
The DAPK Inhibitor, also referenced under CAS 315694-89-4, controls the biological activity of DAPK.
Szinonimák:
DAPK Inhibitor, (4 Z)-4-(3-Pyridylmethylene)-2-styryl-oxazol-5-one, Death-Associated Protein Kinase Inhibitor, (4Z)-4-(3-Pyridylmethylene)-2-styryl-oxazol-5-one, Death-Associated Protein Kinase Inhibitor
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
yellow
oldhatóság
DMSO: 25 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N1=C(OC(=O)\C\1=C/c3cnccc3)\C=C\c2ccccc2
InChI
1S/C17H12N2O2/c20-17-15(11-14-7-4-10-18-12-14)19-16(21-17)9-8-13-5-2-1-3-6-13/h1-12H/b9-8+,15-11+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GFGMISOSPOPSHN-QCTDOKRBSA-N
Általános leírás
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
WGK
WGK 2