Fontos dokumentumok
507768
Supelco
Septa, Blue PTFE/white silicone, pkg/100
Blue PTFE/white silicone, 60 durometer, for use with 2 mL vial - standard opening, diam. 8 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
white silicone septa
Jellemzők
Blue PTFE/white silicone, 60 durometer
durometer: 50
kiszerelés
pkg of 100 ea
gyártó/kereskedő neve
Chromacol 8-ST14
parameter
250 °C max. temp.
Átmérő
8 mm
kompatibilitás
for use with 2 mL vial - standard opening
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)