Fontos dokumentumok
502235
Supelco
ASTM® 5442 Quantitative Linearity Standard
0.01 % (w/w) each component in cyclohexane, analytical standard
Szinonimák:
ASTM® 5442 Quantitative Linearity Standard
About This Item
UNSPSC kód:
12000000
grade
analytical standard
Minőségi szint
Ügynökség
ASTM® D5442
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 6 × 1 mL
koncentráció
0.01 % (w/w) each component in cyclohexane
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
petroleum
format
multi-component solution
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Alkalmazás
ASTM® 5442 Quantitative Linearity Standard is used for the analysis of petroleum waxes by gas chromatography.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Jogi információk
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Analit
Leírás
    Docosane
    Dodecane
    Dotriacontane
    Eicosane
    Hexacosane
    Hexadecane
    Hexatriacontane
    Octacosane
    Octadecane
    Pentacontane
    Tetracontane
    Tetracosane
    Tetradecane
    Tetratetracontane
    Triacontane
    Összes mutatása (15)
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
-0.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-18 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)