505161
Discovery® C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 2.1 mm HPLC guard Column Kit with 1 Cartridge holder + 1 Guard Cartridge
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Discovery® C18 Supelguard Guard Cartridge, Kit, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 2.1 mm
Ügynökség
suitable for USP L1
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 1 kit
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
2 cm × 2.1 mm
mátrix aktív csoport
C18 (octadecyl) bonding phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
180 Å
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
reversed phase
cserealkatrész
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Related Content
Discovery C18 and C8 HPLC Columns products offered