Fontos dokumentumok
504815
Supelco
Supelclean LC-SAX SPE Tube
bed wt. 100 mg, volume 1 mL, pk of 108
About This Item
UNSPSC kód:
41115712
material
polypropylene tube
Minőségi szint
összetétel
bed wt., 100 mg
kiszerelés
pk of 108
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
térfogat
1 mL
matrix
silica gel
mátrix aktív csoport
SAX phase
quaternary amine, Cl- counterion
átmérő
40-45 μm
pórusméret
60 Å
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
ion exchange
ion exchange
Általános leírás
Supelclean LC-SAX SPE Tube is a strong anion-exchange cartridge.
Alkalmazás
Supelclean LC-SAX SPE Tube may be used for the solid-phase extraction of:
  • Folic acid in infant milk formula prior to its determination by isotope dilution-liquid chromatography-tandem mass spectrometry (ID-LC-MS/MS).
Jogi információk
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Development of isotope dilution-liquid chromatography/tandem mass spectrometry as a candidate reference method for the determination of folic acid in infant milk formula
Jung M, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 28(5), 745-745 (2007)
Protocols
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.