Fontos dokumentumok
52661-U
Supelco
Discovery® DSC-SAX SPE Tube
bed wt. 50 mg, volume 1 mL, pk of 108
About This Item
UNSPSC kód:
41115712
NACRES:
NB.21
material
polypropylene tube
Minőségi szint
összetétel
bed wt., 50 mg
kiszerelés
pk of 108
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
külső felület
480 m2/g
térfogat
1 mL
matrix
Silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
mátrix aktív csoport
ammonium ion, quaternary bonding, polymerically bonded, chloride counter-ion
részecskeméret
50 μm
pórusméret
0.9 mL/g pore volume
70 Å pore diameter
kapacitás
0.14 meq/g total capacity
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
ion exchange
Általános leírás
Retention Mechanism: Anion-exchange
Sample Matrix Compatibility: Organic or aqueous solutions
  • A polymerically bonded quarternary amine that remains positively charged at all pH levels
  • Counter ion is Cl-
  • Ion exchange capacity is ∼ 0.14 meq/g
  • Commonly used when extracting weaker anions (e.g., carboxylic acids) that may not bind strongly enough to weaker anion-exchangers
  • Selectivity can be modified by changing the counter ion with the appropriate buffer during conditioning
Jogi információk
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>464.0 °F
Lobbanási pont (C)
> 240 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Protocols
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.