Fontos dokumentumok
57017
Supelco
Supelclean LC-SAX SPE Tube
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pkg of 54 ea
Szinonimák:
SAX tube
About This Item
UNSPSC kód:
41115712
Anyagok
polypropylene tube
Minőségi szint
termékcsalád
Supelclean
összetétel
bed wt., 500 mg
kiszerelés
pkg of 54 ea
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
térfogat
3 mL
Mátrix
silica gel
mátrix aktív csoport
SAX phase
quaternary amine, Cl- counterion
átmérő
40-45 μm
pórusméret
60 Å
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
ion exchange
ion exchange
Jogi információk
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Xiaoming Chen et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 189, 109946-109946 (2019-11-25)
The soils near the abandoned Shimen Realgar Mine are characterized by containing extremely high contents of total and soluble arsenic. To determine the microbial reactions and environmental factors affecting the mobilization and release of arsenic from soils phase into pore
Protocols
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.