Fontos dokumentumok
52577-U
Supelco
Supelclean SAX/PSA SPE Tube
bed B 500 mg (Supelclean PSA SPE), bed A 500 mg (Supelclean LC-SAX SPE), volume 6 mL, pk of 30
Szinonimák:
Mix-Mode Amine SPE cartridge tube, 6 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41115712
NACRES:
NB.21
material
PE frit
polypropylene hardware
Minőségi szint
termékcsalád
Supelclean
összetétel
bed A, 500 mg (Supelclean LC-SAX SPE)
bed B, 500 mg (Supelclean PSA SPE)
kiszerelés
pk of 30
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
térfogat
6 mL
mátrix aktív csoport
PSA phase
SAX phase
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
ion exchange
normal phase
Általános leírás
Retention Mechanism: Normal-phase and anion-exchange
Sample Matrix Compatibility: Organic or aqueous solutions
  • Dual layer SPE tube that contains both Supelclean SAX (upper layer) and PSA (lower layer) SPE sorbents (separated by PE frit)
  • Supelclean SAX is a quarternary amine, Cl- counter-ion.
  • Supelclean PSA an ethylenediamine-N-propyl phas that contains both primary and secondary amines.
  • Ideal for removing matrix components (fatty acids, organic acids, polar pigments, and some sugars) when conducting multi-residue pesticide analysis in foods
  • In compliance with the Luke II method which uses SPE to remove matrix interference and enhancement of pesticides from food for GC-ITMS analysis
Jogi információk
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system, respiratory tract irritation
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Protocols
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.