Fontos dokumentumok
31306
Benzo[a]pyrene solution
100 μg/mL in cyclohexane, analytical standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
koncentráció
100 μg/mL in cyclohexane
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
environmental
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
c1ccc2c(c1)cc3ccc4cccc5ccc2c3c45
InChI
1S/C20H12/c1-2-7-17-15(4-1)12-16-9-8-13-5-3-6-14-10-11-18(17)20(16)19(13)14/h1-12H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FMMWHPNWAFZXNH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Vigyázat
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-0.4 °F
Lobbanási pont (C)
-18 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?