Fontos dokumentumok
392251
Benzo[k]fluoranthene
for fluorescence, ≥99%
Szinonimák:
11,12-Benzofluoranthene, 2,3,1′,8′-Binaphthylene, 8,9-Benzfluoranthene
About This Item
Javasolt termékek
grade
for fluorescence
Minőségi szint
Teszt
≥99%
mp
215-217 °C (lit.)
oldhatóság
95% ethanol: <1 mg/mL at 20 °C
DMSO: <1 mg/mL at 20 °C
H2O: <1 mg/mL at 20 °C
acetone: 1-10 mg/mL at 20 °C
methanol: <1 mg/mL at 20 °C
toluene: 5-10 mg/mL at 20 °C
SMILES string
c1ccc2cc-3c(cc2c1)-c4cccc5cccc-3c45
InChI
1S/C20H12/c1-2-6-15-12-19-17-10-4-8-13-7-3-9-16(20(13)17)18(19)11-14(15)5-1/h1-12H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HAXBIWFMXWRORI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Enhanced degradation of carcinogenic PAHs benzo (a) pyrene and benzo (k) fluoranthene by a microbial consortia: Bioremediation of high molecular weight PAHs with a combination of microorganisms (S Guntupalli, V Thunuguntla, 2016).
- Biotransformation of the high‐molecular weight polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) benzofluoranthene by Sphingobium sp. strain KK22 and identification of metabolites: Biotransformation and identification of products from benzo[k]fluoranthene (AH Maeda, S Nishi, Y Hatada, Y Ozeki, 2014).
- Investigation of the electrochemical properties of benzofluorenthene using a glassy carbon electrode and development of a square-wave voltammetric method for detection: Electrochemical behavior of benzo[k]fluorenthene and development of detection method (A Altun, Y Yardim, A Levent, 2023).
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?