Merck
80165
Supelco
Phytane
analytical standard
Szinonimák:
2,6,10,14-Tetramethylhexadecane
Méret kiválasztása
25 MG
74 300,00 Ft
74 300,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
25 MG
74 300,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H42
CAS-szám:
Molekulatömeg:
282.55
Beilstein:
1744639
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
74 300,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
69-71 °C/0.001 mmHg (lit.)
sűrűség
0.791 g/mL at 20 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
Formátum
neat
SMILES string
CCC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
InChI
1S/C20H42/c1-7-18(4)12-9-14-20(6)16-10-15-19(5)13-8-11-17(2)3/h17-20H,7-16H2,1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GGYKPYDKXLHNTI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Irene von der Weid et al.
Systematic and applied microbiology, 30(4), 331-339 (2006-12-19)
A bacterial strain, named P4, isolated previously from microcosms containing oil-contaminated soil collected from an environmentally protected area of a tropical Atlantic forest (Biological Reserve of Poço das Antas) located in Brazil was identified as Dietzia cinnamea by morphological, biochemical
Hildegard Feld et al.
Phytochemistry, 64(8), 1335-1340 (2003-11-25)
Two new herbertane sesquiterpenoids, (-)-herbertene-1,12-diol and (-)-gamma-herbertenol, a new aromadendrane, 9-acetoxy-10-hydroxyaromadendrane, a new rosane diterpenoid, 5,15-rosadiene-3,11-dione and a new phytane, 2Z-phytene-1,15,20-triol, along with the known (-)-alpha-herbertenol have been isolated from the liverwort Tylimanthus renifolius. Several flavones and flavanones with an
Nora F Y Tam et al.
Marine pollution bulletin, 51(8-12), 1092-1100 (2005-07-19)
Mangroves commonly found along tropical and subtropical coastlines are susceptible to oil pollution. In December 2000, around 500 1 m tall Kandelia candel saplings at the age of 3-5 years old located at the foreshore region of Sheung Pak Nai
T W Custer et al.
Environmental toxicology and chemistry, 20(3), 624-631 (2001-05-15)
Tree swallow (Tachycineta bicolor) and house wren (Troglodytes aedon) eggs and chicks were collected near a refinery site on the North Platte River, Casper. Wyoming, USA and at a reference site 10 km upstream. Total polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) concentrations
Amanda P Napp et al.
Chemosphere, 209, 7-16 (2018-06-17)
The oil drilling process generates large volumes of waste with inadequate treatments. Here, oil drilling waste (ODW) microbial communities demonstrate different hydrocarbon degradative abilities when exposed to distinct nutrient enrichments as revealed by comparative metagenomics. The ODW was enriched in
Questions
  1. Hello, I was wondering if you could tell me the source of this standard? I am trying to purchase two phytane standards that have different carbon isotope values, and it would greatly help me if I could get even a rough idea of the source of this standard.
    1 answer
    1. The 80165, Phytane - Analytical Standard, is a synthetic product and is not derived from a natural source. Isotopic analysis is not performed this material. This is an quality level 100 product and sourcing may change at any time, however currently the product originates from Sweden.
      Helpful?