Merck
40027
Supelco
1,1-Dichloroethene solution
certified reference material, 1000 μg/mL in methanol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C2H2Cl2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
96.94
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116105
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 1 mL
koncentráció
1000 μg/mL in methanol
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ClC(=C)Cl
InChI
1S/C2H2Cl2/c1-2(3)4/h1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LGXVIGDEPROXKC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food. Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
1,1-Dichloroethene is a highly reactive and flammable liquid, which can play the role of an intermediate in the production of copolymers with vinyl chloride or acrylonitrile.
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
51.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
11 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Slide 1 of 1
1 of 1
Larson.AR
Biohazards of Drinking Water Treatment (1988)
Renal tumorigenicity of 1, 1-dichloroethene in mice: the role of male-specific expression of cytochrome P450 2E1 in the renal bioactivation of 1, 1-dichloroethene
Toxicology and Applied Pharmacology, 130(1), 48-56 (1995)
Hiroyuki Ohno et al.
Shokuhin eiseigaku zasshi. Journal of the Food Hygienic Society of Japan, 46(1), 8-12 (2005-05-11)
A headspace GC/MS analysis method for the simultaneous determination of residual vinyl chloride (VC) and vinylidene chloride (VDC) in polyvinyl chloride (PVC) and polyvinylidene chloride (PVDC) products was developed. A test sample was swelled overnight with N,N-dimethylacetamide in a sealed
Javier C Waksman et al.
Clinics in occupational and environmental medicine, 4(3), 413-421 (2004-08-25)
This article presents the current knowledge and clinical applications of the use of biomarkers of exposure to the halogenated solvents 1,1,1 trichloroethane (methylchloroform), trichloroethylene, tetrachloroethylene (perchloroethylene), and 1,1 dichloroethylene (vinylidene chloride). Although some studies have shown that protein and DNA
J V Bruckner et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 333(2), 519-527 (2010-02-05)
The objective of this investigation was to elucidate the effects of route of exposure and oral dosage regimen on the toxicokinetics (TK) of 1,1-dichloroethylene (DCE). Fasted male Sprague-Dawley rats that inhaled 100 or 300 ppm for 2 h absorbed total