Fontos dokumentumok
40061
Supelco
N-Nitrosodi-n-propylamine solution
certified reference material, 5000 μg/mL in methanol
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116105
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 1 mL
koncentráció
5000 μg/mL in methanol
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N(N=O)(CCC)CCC
InChI
1S/C6H14N2O/c1-3-5-8(7-9)6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YLKFDHTUAUWZPQ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
50.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
10 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Dokumentumtár megtekintése
D Wotherspoon et al.
Journal - Association of Official Analytical Chemists, 71(2), 333-336 (1988-03-01)
A quick method for determining N-nitrosodipropylamine (NDPA) levels in trifluralin emulsifiable concentrate formulations is described. At least 18 samples can be analyzed at one time in a minimum of fumehood space, with up to 90% savings on solvents and materials.
N-Nitrosodi-n-propylamine.
Report on carcinogens : carcinogen profiles, 10, 180-181 (2004-08-26)
A R Dahl
Mutation research, 158(3), 141-147 (1985-12-01)
6 nitrosamines, 5 of which cause rat nasal cancer, were tested for mutagenicity in the TA100 strain of S. typhimurium with rat and rabbit nasal, lung and liver S9 homogenates. The TA98 strain also was used with rabbit tissue homogenates.
Occurrence of nitrosatable amines in some Nigerian medicinal plants.
F O Uhegbu et al.
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 55(5), 643-649 (1995-11-01)
P A Bauman et al.
Cancer letters, 28(2), 229-236 (1985-09-15)
Isolated rat hepatocytes were incubated with approximately equimolar amounts of N-nitrosodi-n-propylamine (NDPA) and N-nitrosodiallylamine (NDAA) in order to compare their metabolism. The principal metabolite of NDPA was N-nitroso-(2-hydroxypropyl)propylamine, which was present as a glucuronide. N-Nitroso-(3-hydroxypropyl)propylamine and N-nitrosopropyl-(carboxyethyl)amine were minor metabolites;