Fontos dokumentumok
73861
N-Nitrosodiethylamine
≥99.0% (GC)
Szinonimák:
Diethylnitrosamine
Teszt
≥99.0% (GC)
form
liquid
IVD (In vitro diagnosztika)
for in vitro diagnostic use
bp
177 °C (lit.)
sűrűség
0.95 g/mL (lit.)
funkcionális csoport
N-nitroso
amine
nitroso
SMILES string
CCN(CC)N=O
InChI
1S/C4H10N2O/c1-3-6(4-2)5-7/h3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WBNQDOYYEUMPFS-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- α-Amino oxime derivatives from alkenes via visible-light-induced photoaddition in the presence of HCl.
- Diethylnitrosamine metalloporphyrin complexes from metalloporphyrins in the presence of dichloromethane.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?