Fontos dokumentumok
48320-U
Supelco
N-Nitrosodi-n-butylamine solution
certified reference material, 2000 μg/mL in methylene chloride
Szinonimák:
Dibutyl nitrosamine
Méret kiválasztása
1 ML
17 400,00 Ft
17 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 ML
17 400,00 Ft
About This Item
CAS-szám:
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
77101502
NACRES:
NA.24
17 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
grade
certified reference material
Minőségi szint
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 1 mL
koncentráció
2000 μg/mL in methylene chloride
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
N(N=O)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C8H18N2O/c1-3-5-7-10(9-11)8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YGJHZCLPZAZIHH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
N-Nitrosamines (15 listings): N-Nitrosodi-n-butylamine.
Report on carcinogens : carcinogen profiles, 12, 303-304 (2011-08-24)
N-Nitrosodi-n-butylamine.
Report on carcinogens : carcinogen profiles, 10, 175-176 (2004-08-26)
M Hirose et al.
Carcinogenesis, 12(10), 1773-1776 (1991-10-01)
The effects of butylated hydroxyanisole (BHA) pretreatment on subsequent low dose N-methyl-N'-nitro-N-nitrosoguanidine (MNNG) or N,N-dibutylnitrosamine (DBN) treatment on forestomach or esophageal carcinogenesis were investigated in male F344 rats. Groups of animals were pretreated with 2% BHA or basal diet alone
N-nitrosodi-n-butylamine.
Report on carcinogens : carcinogen profiles, 11, III196-III197 (2004-01-01)
Mohamed F Ismail et al.
International journal of biological sciences, 5(4), 377-387 (2009-06-13)
Spirulina platensis (SP) is a filamentous cyanobacterium microalgae with potent dietary phyto-antioxidant, anti-inflammatory and anti-cancerous properties. The present study aimed to investigate the chemopreventive effect of SP against rat liver toxicity and carcinogenesis induced by dibutyl nitrosamine (DBN) precursors, and
Cikkek
GC-MS method detects nitrosamines in Valsartan tablets, meeting US FDA guidelines for pharmaceutical quality control.