48554
N-Nitrosodi-n-propylamine
analytical standard
Szinonimák:
NDPA
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 100 mg
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CCCN(CCC)N=O
InChI
1S/C6H14N2O/c1-3-5-8(7-9)6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YLKFDHTUAUWZPQ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?