Fontos dokumentumok
N4007
N-Nitroso-N-methylbutylamine
Szinonimák:
Methylbutylnitrosamine
About This Item
Javasolt termékek
Forma
liquid
Minőségi szint
sűrűség
0.93 g/mL (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCN(C)N=O
InChI
1S/C5H12N2O/c1-3-4-5-7(2)6-8/h3-5H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PKTSCJXWLVREKX-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)