Fontos dokumentumok
1175800
USP
Deutero N-Nitrosodimethylamine (NDMA-d6)
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Deutero N-Nitrosodimethylamine RS (NDMA-d6)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C2D6N2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
80.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
kiszerelés
pkg of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
N(N=O)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6N2O/c1-4(2)3-5/h1-2H3/i1D3,2D3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UMFJAHHVKNCGLG-WFGJKAKNSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the USP Pharmacopoeia. For further information and support, including certificate/ product information sheets, please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Deutero N-Nitrosodimethylamine (NDMA-d6) USP reference standard is intended for use only as specifically prescribed in the United States Pharmacopoeia.
Also used to prepare internal standard, and internal standard stock solutions to determine nitrosamine impurity in drug substances and drug products by chromatography according to general chapter <1469> of United States Pharmacopeia.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
49.5 °F
Lobbanási pont (C)
9.7 °C
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
?1469? NITROSAMINE IMPURITIES
United States Pharmacopeia, 46(5) (2021)
Related Content
Order from a broad range of highly characterized primary reference standard materials to use with USP-NF monographs for the testing of drug substances & dosage forms, pharmaceutical excipients, food ingredients and dietary supplements.
Accurately detect and quantify trace nitrosamines (NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA, etc.) in pharmaceutical drugs using our complete product portfolio and application guides for LC-MS and GC-MS. Order high-quality reference standards, columns, filters & more.