Fontos dokumentumok
502138
Supelco
EPA 8270/Appendix IX Nitrosamines Mix
certified reference material, 2000 μg/mL each component in methanol
About This Item
UNSPSC kód:
12000000
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
Ügynökség
EPA 8270
termékcsalád
TraceCERT®
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
Jellemzők
standard type calibration
kiszerelés
ampule of 1 mL
koncentráció
2000 μg/mL each component in methanol
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
multi-component solution
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
Alkalmazás
EPA 8270/Appendix IX nitrosamines mix has been used as a standard solution in the determination of N-nitrosamine in water samples using gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC-MS). It has also been used as a standard in the determination of nicotine and N-nitrosamines in indoor house dust using gas chromatography (GC).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Leírás
    N-Nitrosodibutylamine
    N-Nitrosodiethylamine
    N-Nitrosodimethylamine
    N-Nitrosodiphenylamine
    N-Nitrosodi-n-propylamine
    N-Nitrosomethylethylamine
    Nitrosomorpholine
    1-Nitrosopiperidine
    1-Nitrosopyrrolidine
    Összes mutatása (9)
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Fully automated determination of N?nitrosamines in environmental waters by headspace solid?phase microextraction followed by GC?MS?MS
Llop A, et al.
Journal of Separation Science, 33, 3692-3700 (2010)
Wilson Beita-Sandí et al.
Chemosphere, 211, 1091-1097 (2018-09-19)
Cation exchange resins have proved to be efficient in removing precursors of N-nitrosodimethylamine (NDMA). NDMA is a probable human carcinogen with a calculated lifetime cancer risk of 10-6 at 0.7 ng/L in drinking water. This paper investigated the effect of pH and
Joy Roasa et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 36(3), 396-404 (2019-02-08)
A method to detect volatile nitrosamines in meat samples was developed using headspace sampling by solid-phase microextraction (HS-SPME), with analysis by GC-MS. A 50/30 µm divinylbenzene/carboxen/polydimethylsiloxane fused silica fibre was selected to extract a total of nine volatile nitrosamines: N-nitrosodimethylamine, N-nitrosomethylethylamine
Determination of nicotine and N-nitrosamines in house dust by pressurized liquid extraction and comprehensive gas chromatography?Nitrogen chemiluminiscence detection
Ramirez N, et al.
Journal of Chromatography A, 1219, 180-187 (2012)