Fontos dokumentumok
Y0002261
N-Nitroso-dibutylamine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
N-Nitrosodi-n-butylamine solution, Dibutyl nitrosamine
About This Item
CAS-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
gyártó/kereskedő neve
EDQM
koncentráció
in methanol
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N(N=O)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C8H18N2O/c1-3-5-7-10(9-11)8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YGJHZCLPZAZIHH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by European Pharmacopoeia. For further information and support, including product information leaflets, please go to the website of the issuing Pharmacopeia.
Alkalmazás
N-Nitroso-dibutylamine (NDBA) EP reference standard is intended for use only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
It is also used to prepare N-Nitrosamines spiking solution to detect the concentration of NDBA in active substances by chromatography methods in conjunction with mass spectrometer according to the monograph 20542 of European Pharmacopoeia.
Kiszerelés
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
N-NITROSAMINES IN ACTIVE SUBSTANCES
European pharmacopoeia, 20542-20542 (2022)
Related Content
Accurately detect and quantify trace nitrosamines (NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA, etc.) in pharmaceutical drugs using our complete product portfolio and application guides for LC-MS and GC-MS. Order high-quality reference standards, columns, filters & more.