40060
N-Nitrosodiphenylamine solution
certified reference material, 5000 μg/mL in methanol
Szinonimák:
N-Nitroso-N-phenylaniline, Diphenylnitrosamine, Diphenylnitrosoamine
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
Ügynökség
EPA 625,8270,Mar ′90, Dec ′90, Aug ′91 Statement of Work
EPA OLM04 (Statement of Work)
termékcsalád
TraceCERT®
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
Jellemzők
standard type calibration
kiszerelés
ampule of 1 mL
koncentráció
5000 μg/mL in methanol
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
environmental
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C12H10N2O/c15-13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UBUCNCOMADRQHX-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F
Lobbanási pont (C)
9.7 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?