Merck
40156
Supelco
Pentachloronitrobenzene solution
certified reference material, 5000 μg/mL in methanol
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116105
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
Ügynökség
EPA 508,508A,8080,8081,8082,508.1
termékcsalád
TraceCERT®
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
Jellemzők
standard type internal
kiszerelés
ampule of 1 mL
koncentráció
5000 μg/mL in methanol
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Clc1c(c(c(c(c1Cl)Cl)[N+](=O)[O-])Cl)Cl
InChI
1S/C6Cl5NO2/c7-1-2(8)4(10)6(12(13)14)5(11)3(1)9
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LKPLKUMXSAEKID-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup - Solvent
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup - Solvent
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Theodore P Klupinski et al.
Environmental science & technology, 38(16), 4353-4360 (2004-09-24)
Pentachloronitrobenzene is a fungicide that is degraded in anoxic soils and sediments through unknown processes that are often thought to be biologically mediated. The present research describes the kinetics for the abiotic reduction of this compound in aqueous Fe(II)/goethite systems
Eva Holt et al.
Chemosphere, 88(3), 364-370 (2012-04-21)
Chlorinated pesticides can contain impurities of dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans (PCDD/Fs), and their precursors, as a result of various manufacturing processes and conditions. As precursor formation of PCDD/Fs can also be mediated by ultraviolet light (UV), this study investigated whether PCDD/Fs
Ting Xu et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 55(10), 3764-3770 (2007-04-26)
A competitive enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) for pentachloronitrobenzene (PCNB), a fungicide and chemical intermediate, was developed using a polyclonal antiserum produced against a hapten-protein conjugate of pentachlorophenoxypropionic acid-bovine serum albumin (BSA). An indirect competitive ELISA of PCNB showed an IC50
J Alexandra Hakala et al.
Environmental science & technology, 41(21), 7337-7342 (2007-11-30)
Nitroaromatic pesticides (NAPs) are hydrophobic contaminants that can accumulate in sediments by the deposition of suspended solids from surface waters. Fe(II) and dissolved organic matter (DOM), present in suboxic and anoxic zones of freshwater sediments, can transform NAPs in natural
Hadi Farahani et al.
Analytica chimica acta, 626(2), 166-173 (2008-09-16)
A simple and efficient liquid-phase microextraction (LPME) in conjunction with gas chromatography-electron capture detector (GC-ECD) has been developed for extraction and determination of 11 organochlorine pesticides (OCPs) from water samples. In this technique a microdrop of 1-dodecanol containing pentachloronitrobenzene (internal