Fontos dokumentumok
P2205
Pentachloronitrobenzene
≥94%
Szinonimák:
PCNB, Quintozene
Teszt
≥94%
95%
mp
140-143 °C (lit.)
SMILES string
[O-][N+](=O)c1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6Cl5NO2/c7-1-2(8)4(10)6(12(13)14)5(11)3(1)9
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LKPLKUMXSAEKID-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
<li><strong>Pentachloronitrobenzene Environmental Impact:</strong> Pentachloronitrobenzene (PCNB) is an organochlorine fungicide widely used for seed and soil treatments to control various fungal pathogens and also disrupts murine ventricular wall development by inhibiting cardiomyocyte proliferation, highlighting its significant biological impact and raising concerns about its environmental safety (Gao et al., 2024).</li>
</ul>
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)