Fontos dokumentumok
131326
Pentachlorobenzene
96%
Szinonimák:
1,2,3,4,5-Pentachlorobenzene
Teszt
96%
Forma
solid
bp
275-277 °C (lit.)
mp
84-87 °C (lit.)
sűrűség
1.609 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
SMILES string
Clc1cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6HCl5/c7-2-1-3(8)5(10)6(11)4(2)9/h1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CEOCDNVZRAIOQZ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Sol. 1
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?