Fontos dokumentumok
CRM46845
Supelco
EPA 8081 Pesticide Standard Mix
certified reference material, 200 μg/mL in hexane: toluene (1:1), ampule of 1 mL
About This Item
UNSPSC kód:
77101502
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
Ügynökség
EPA
termékcsalád
TraceCERT®
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 1 mL
koncentráció
200 μg/mL in hexane: toluene (1:1)
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
multi-component solution
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Analit
Leírás
    Aldrin
    α-BHC
    δ-BHC
    Lindane
    β-BHC
    α-Chlordane
    γ-Chlordane
    4,4′-DDD
    4,4′-DDE
    4,4′-DDT
    Decachlorobiphenyl
    Dieldrin
    α-Endosulfan
    β-Endosulfan
    Endosulfan sulfate
    Endrin
    Endrin aldehyde
    Endrin ketone
    Heptachlor
    Heptachlor exo-epoxide
    Methoxychlor
    2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene
    Összes mutatása (22)
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system,Endocrine system, Nervous system, Respiratory system
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Ernestina Perez-Gonzalez et al.
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 98(4), 454-459 (2017-01-23)
The adverse effect of pesticides on non-target wildlife and human health is a primary concern in the world, but in Mexico, we do not know which wildlife species are at the greatest risk. The aim of this study was to