Merck
47526-U
Supelco
2,4,6-Trichloroanisole solution
certified reference material, 100 μg/mL in methanol
About This Item
CAS-szám:
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
77101502
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 1 mL
koncentráció
100 μg/mL in methanol
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
Clc1c(c(cc(c1)Cl)Cl)OC
InChI
1S/C7H5Cl3O/c1-11-7-5(9)2-4(8)3-6(7)10/h2-3H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WCVOGSZTONGSQY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2,4,6-Trichloroanisole, belonging to the class of chloroanisoles, is an odorant responsible for the musty-mildew-like aroma of cork taint in bottled wines. It occurs due to contamination from the cardboard used for cork transportation, usage of hypochlorite as the cork bleaching agent, wood preservatives, biocides, fungicides, and herbicides containing pentachlorophenol, 2,3,4,6-tetrachlorophenol, 2,4,6-trichlorophenol, etc.
Alkalmazás
2,4,6-Trichloroanisole solution has been used as a drinking water odor standard for the analysis of trace odor components in drinking water samples using gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC/MS). It has also been used as certified reference material for the quantification of the analyte in red wine using gas chromatography with electron capture detection (GC-ECD).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
51.8 °F
Lobbanási pont (C)
11 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Determination of 2, 4, 6-trichloroanisole in wines by headspace solid-phase microextraction and gas chromatography--electron-capture detection
Riu M, et al.
Journal of Chromatography A, 977(1), 1-8 (2002)
M K Taylor et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 48(6), 2208-2211 (2000-07-11)
2,4,6-Trichloroanisole (TCA) is the compound most often associated with cork taint in wines and has been shown to have a very low sensory threshold ( approximately 5 ng/L in wine). A supercritical fluid extraction (SFE) method for TCA in bark