Fontos dokumentumok
27422
Supelco
Snap Ring polypropylene autosampler microvial
volume 0.5 mL, natural polypropylene vial, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 6 mm, Snap Ring, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
natural polypropylene vial
leírás
with molded conical insert
Jellemzők
closure type snap ring vial
large opening, (6 mm)
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő × Ma × belső átmérő
12 mm × 32 mm × 6 mm
térfogat
0.5 mL
szerelvény
thread for 11 mm
kompatibilitás
11 mm crimp cap or 11 mm snap top seal
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)