Fontos dokumentumok
27253
Supelco
Snap Ring polypropylene autosampler microvial
volume 0.75 mL, natural polypropylene vial, Snap top, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41121806
material
natural polypropylene vial
Jellemzők
closure type snap ring vial
large opening, (6 mm)
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő × Ma × belső átmérő
12 mm × 32 mm × 6 mm
térfogat
0.75 mL
szerelvény
thread for 11 mm
Általános leírás
Snap-Ring vials have two glass rings at the neck of the vial that allows the use of a plastic snap cap or aluminum seal.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)