Fontos dokumentumok
27537
Supelco
Vials for Waters® 96-position carousel, 8 x 40 mm
volume 0.7 mL, natural polypropylene vial, vial O.D. × H 8 mm × 40 mm, closure type, starburst conical snap plug (included), pkg of 100 ea
Szinonimák:
Shell Vial, 0.7mL, 8×40mm, polypropylene, 100 pk
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
natural polypropylene vial
polyethylene cap
Jellemzők
closure type starburst conical snap plug (included)
kiszerelés
pkg of 100 ea
fiola külső átmérő × Ma
8 mm × 40 mm
térfogat
0.7 mL
szerelvény
plug for 8 mm
Általános leírás
This product is designed to work in the Waters WISP 96 Position Autosampler. Limited volume shell vials have a precisely designed conical bottom which permits maximum sample evacuation.
Vials for waters® 96-position carousel, 8 x 40 mm is used for different life science applications.
Jogi információk
WISP is a trademark of Waters
Waters is a registered trademark of Waters
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)