Fontos dokumentumok
24712
Supelco
Vials, screw top, polypropylene
volume 0.1 mL, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mm, thread for 8-425, pkg of 200 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
natural polypropylene vial
Jellemzők
closure type screw top vial
kiszerelés
pkg of 200 ea
külső átmérő × Ma × belső átmérő
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
térfogat
0.1 mL
szerelvény
thread for 8-425
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)