Fontos dokumentumok
SU860114
Supelco
Snap Ring polypropylene autosampler microvial
volume 0.3 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
material
clear polypropylene (with integrated 0.3 mL polypropylene insert)
kiszerelés
pkg of 1000 ea
elérhetőség
not available in USA
külső átmérő
11.6 mm
átmérő × Ma × belső átmérő
11.6 m × 32 mm × 6.0 mm
térfogat
0.3 mL
szerelvény
thread for 11 mm
kompatibilitás
11 mm crimp cap or 11 mm snap top seal
for use with 11 mm snap caps or crimp seals
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)