Fontos dokumentumok
27254
Supelco
Snap Ring polypropylene autosampler microvial
volume 0.75 mL, natural polypropylene vial, pkg of 1000 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41121806
material
natural polypropylene vial
Jellemzők
closure type snap ring vial
large opening, (6 mm)
kiszerelés
pkg of 1000 ea
külső átmérő × Ma × belső átmérő
12 mm × 32 mm × 6.0 mm
térfogat
0.75 mL
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)